Briefpapier voor cleanrooms, TexBond® 20
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX5719 TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 19.4 EUR
818-0270 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Briefpapier voor cleanrooms, TexBond® 20
Papier
TexBond® is een briefpapiersoort die geschikt is voor gebruik in cleanrooms en vanwege zijn buitengewone eigenschappen op het gebied van verontreinigingspreventie voldoet dit papier aan de eisen voor het werken in kritische omgevingen. Het papier heeft een speciale samenstelling om tegemoet te komen aan de behoeften van gebruikers die papier willen met een laag ion- en deeltjesgehalte en papier dat aanzienlijk beter te kopiëren en te beschrijven is. Met dit papier maak je duidelijke kopieën die niet door het volgende blad heen schijnen, dankzij de hoge graad van ondoorzichtigheid.
  • Buitengewoon geschikt voor kopiëren
  • Geschikt voor laserprinters en fotokopieerapparaten
  • Duidelijke kopieën
  • Autoclaveerbaar voor gebruik in steriele omgevingen
  • Weight: 75 g/m²