2,4,6-Tribromophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12424.0B
A12424.30
A12424.0BEA
161
EUR
A12424.0B
A12424.30
2,4,6-Tribromophenol ≥98%
2,4,6-Tribromophenol
Purity: 98%
CAS No.: 118-79-6
Molecular Formula: C6H3Br3O
Formula Weight: 330.80
Melting Point: 86-92°
Boiling Point: 282-290° subl.
Merck Reference: 14,9613
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002150
Formule:
C₆H₃Br₃O Kookpunt: 282…290 °C (sublimatie) Smeltpunt: 86…92 °C Dichtheid: 2,550 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002150 CAS nummer: 118-79-6 EINECS: 204-278-6 ADR: 9,III Merck Index: 14,9613 |