2-Bromothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25537.06 B25537.14
B25537.06EA 59.1 EUR
B25537.06 B25537.14
2-Bromothiophenol ≥97%
2-Bromothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 6320-02-1 Molecular Formula: C6H5BrS Formula Weight: 189.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6350 Odour: Unpleasant Boiling Point: 114-116°/10mm Beilstein Reference: 2039769 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004827
Formule: C₆H₅BrS
Kookpunt: 114…116 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,604
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004827
CAS nummer: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
UN: 2922
ADR: 8,III