3-Bromothiophenol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
303710010 303710050
ACRO303710010EA 38.1 EUR
ACRO303710010 ACRO303710050
3-Bromothiophenol 95%
3-Bromothiophenol
Formule: C₆H₅BrS
Kookpunt: 121 °C (40 mmHg)
Dichtheid: 1,6 g/cm³
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009603
CAS nummer: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %