3-Bromothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25092.06
B25092.03
B25092.14
B25092.06EA
85.9
EUR
B25092.06
B25092.03
B25092.14
3-Bromothiophenol ≥97%
3-Bromothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-01-0
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6324
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 119-121°/21mm
Beilstein Reference: 1926242
MDL No.: MFCD00009603
Formule:
C₆H₅BrS Kookpunt: 119…121 °C (21 mmHg) Dichtheid: 1,599 Vlampunt: 105 °C (221 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009603 CAS nummer: 6320-01-0 EINECS: 228-664-9 UN: 3334 ADR: 9, |