4-Bromothiophenol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
107460250 107461000 107460050
ACRO107460250EA 83.3 EUR
ACRO107460250 ACRO107461000 ACRO107460050
4-Bromothiophenol 95%
4-Bromothiophenol
Formule: C₆H₅BrS
Kookpunt: 239 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 71…76 °C
Dichtheid: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004845
CAS nummer: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
GC ≥94 %
Specific gravity (20/20 °C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g