Benzaldehyde, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 263 EUR
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldehyde, Supelco®
Benzaldehyde
Formule: C₆H₅CHO
Kookpunt: 179 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –26 °C
Dichtheid: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003299
CAS nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM