Buretten, met schaalverdeling, met kraan
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1997 1998 1999
KART1997EA 173 EUR
KART1997 612-2813 KART1999
Buretten, met schaalverdeling, met kraan
Buretten
De kunststof buretten met hoge precisie zijn in het bijzonder handig tijdens routinewerk om gevaar op glasbreuk te elimineren, ze bieden een goede bestendigheid tegen chemicaliën.
  • Combinatie van verschillende kunststof materialen (PMP, FEP, PVC)
  • De kraan is uit één stuk gevormd, met FEP-sleutel
  • Geen kranenvet nodig en voorzien van een lekvrije afdichting
Certificaten: Gekalibreerd volgens DIN 12.700 normen - Klasse B.