4-(Diethylamino)benzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Diethylaminobenzaldehyde
A11825.22
A11825.36
A11825.22EA
42.5
EUR
A11825.22
A11825.36
4-(Diethylamino)benzaldehyde 97%
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 120-21-8
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 173-175°/7mm
Beilstein Reference: 511102
MDL No.: MFCD00003382
Formule:
C₁₁H₁₅NO Kookpunt: 173…175 °C (7 mmHg) Smeltpunt: 39…41 °C Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 165 °C (329 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003382 CAS nummer: 120-21-8 EINECS: 204-377-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |