4-(Dimethylamino)benzaldehyde 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 22.4 EUR
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimethylamino)benzaldehyde 99+%
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kookpunt: 176…177 °C (17 mmHg)
Smeltpunt: 70…75 °C
Dichtheid: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Vlampunt: 164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003381
CAS nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %