4-(Dimethylamino)benzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11712.0E A11712.22 A11712.36
A11712.0EEA 413 EUR
A11712.0E A11712.22 A11712.36
4-(Dimethylamino)benzaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 100-10-7 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Flash Point: 164°(327°F) Odour: Strong Boiling Point: 176-177°/17mm Beilstein Reference: 606802 Merck Reference: 14,3230 MDL No.: MFCD00003381
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kookpunt: 176…177 °C (17 mmHg)
Smeltpunt: 73…75 °C
Dichtheid: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Vlampunt: 164 °C (327 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003381
CAS nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 14,3230
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM