4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03057.0100 8.03057.0250 8.03057.1000 8.03057.0025
8.03057.0100EA 49 EUR
8.03057.0100 8.03057.0250 8.03057.1000 8.03057.0025
4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kookpunt: 176…177 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 72 °C
Dichtheid: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003381
CAS nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 72 - 75 °C
Molar Mass 149.19 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 176 - 177 °C (23 hPa)
Flash Point 100 °C
Ignition Point 445 °C