2-Nitrobenzaldehyde 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 51.7 EUR
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldehyde 99+%
2-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 153 °C (23 mmHg)
Smeltpunt: 41…44 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007132
CAS nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %