2-Nitrobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01264.1 SB01264EA SB01264EE
MAYBSB01264.1EA 0 EUR
MAYBSB01264.1 MAYBSB01264EA MAYBSB01264EE
2-Nitrobenzaldehyde
2-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 41…43 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007132
CAS nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684