3-Nitrobenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
128411000 128415000
ACRO128411000EA 29.8 EUR
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehyde 99%
3-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 56…59 °C
Dichtheid: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007249
CAS nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
UN: 3077
Merck Index: 12,06684
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %