4-Nitrobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01023.1 SB01023.10 SB01023.50
MAYBSB01023.1EA 0 EUR
MAYBSB01023.1 MAYBSB01023.10 MAYBSB01023.50
4-Nitrobenzaldehyde
4-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 106 °C
Dichtheid: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007346
CAS nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684