4-Nitrobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100
8.06766.0025EA 50.1 EUR
8.06766.0025 8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 106 °C
Dichtheid: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007346
CAS nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Order Now
Specification Test Results
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3