3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23658.03 B23658.06
B23658.03EA 86.9 EUR
B23658.03 B23658.06
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5274-70-4 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00041874
Formule: C₇H₅NO₄
Smeltpunt: 109…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041874
CAS nummer: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7