5-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10264.06
A10264.14
A10264.22
A10264.06EA
51
EUR
A10264.06
A10264.14
A10264.22
5-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
5-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 97-51-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 512565
Formule:
C₇H₅NO₄ Smeltpunt: 123…127 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007337 CAS nummer: 97-51-8 EINECS: 202-587-0 |