4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17972.06
A17972.14
A17972.06EA
65.2
EUR
A17972.06
A17972.14
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 3011-34-5
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2047884
Formule:
C₇H₅NO₄ Smeltpunt: 140…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007117 CAS nummer: 3011-34-5 EINECS: 221-141-6 |