2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15452.03 A15452.06 A15452.14
A15452.03EA 43.5 EUR
A15452.03 A15452.06 A15452.14
2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 528-75-6 Molecular Formula: C7H4N2O5 Formula Weight: 196.12 Melting Point: 65-68° Boiling Point: 190°/10mm Merck Reference: 14,3272 MDL No.: MFCD00013376
Formule: C₇H₄N₂O₅
Kookpunt: 190 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 65…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013376
CAS nummer: 528-75-6
EINECS: 208-440-7
Merck Index: 14,3272