4-Ethoxybenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
174250250
174251000
ACRO174250250EA
32.8
EUR
ACRO174250250
ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O₂ Kookpunt: 255 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 13…14 °C Dichtheid: 1,08 g/cm³ Vlampunt: 75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003388 CAS nummer: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |