2-Hydroxy-m-anisaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 51.7 EUR
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hydroxy-m-anisaldehyde 99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 265…266 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 40…42 °C
Dichtheid: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003322
CAS nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %