2-Hydroxy-m-anisaldehyde ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 24.3 EUR
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldehyde ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 265…266 °C
Smeltpunt: 40…42 °C
Dichtheid: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003322
CAS nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3