4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12971.03 A12971.06 A12971.14
A12971.03EA 24.8 EUR
A12971.03 A12971.06 A12971.14
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
4-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 673-22-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1072443 MDL No.: MFCD00003327
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 124 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 40…44 °C
Dichtheid: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003327
CAS nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0