Mengmaatcilinders, met stop, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216181403 216185405 216186307 216181703 216183601 216184409 216180801 216182408
215-3664EA 46.3 EUR
215-3664 215-3669 215-3670 215-3665 215-3667 215-3668 215-3663 215-3666
Mengmaatcilinders, met stop, DURAN®
Cilinders Maatcilinders
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, polyethyleen stop.
  • Standard ground joint
  • White graduations
  • USP standard
De grote zeshoekige voet voorkomt dat de cilinder rolt. De voet is uitgerust met drie knobbels die de stabiliteit verhogen, de cilinders hebben een uniforme wanddikte over het gehele meetbereik, waardoor er niets kan vastklemmen.
Certificaten: ISO 4788