5-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
A15753.06EA 86 EUR
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
5-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 672-13-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 13-16° Boiling Point: 248-252° Beilstein Reference: 1100532 MDL No.: MFCD00003332
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 248…252 °C
Smeltpunt: 13…16 °C
Dichtheid: 1,221
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003332
CAS nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0