Weefselcassettes, Slimsette™, in QuickLoad™-kokers, M509SL
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M509-10SL M509-11SL M509-12SL M509-2SL M509-3SL M509-4SL M509-5SL M509-6SL M509-7SL M509-8SL M509-9SL
720-1421EA 284 EUR
720-1421 720-1423 720-1425 720-1430 720-1432 720-1434 720-1436 720-1438 720-1440 720-1442 720-1444
Weefselcassettes, Slimsette™, in QuickLoad™-kokers, M509SL
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Gemaakt van acetaal-polymeer. Dit model is vergelijkbaar met de M507-cassette maar is bedoeld voor weefselbehandeling/inbedding.
  • Aan drie zijden van de cassette bevinden zich voor uw gemak grote labelvelden
  • Schrijfveld aan de voorzijde onder een hoek van 45°
  • Beschikbaar in verschillende niet-cytotoxische, niet-metallic kleuren
De transparante koker biedt een goed zicht op eventuele stagnatie in het printproces. De efficiënte doorstroomslots maken maximale vloeistofuitwisseling mogelijk en verzekeren een goede afvoer. Deksels kunnen zo vaak als nodig is worden geopend en gesloten en ze worden altijd veilig opnieuw vergrendeld zonder risico dat het monster verloren gaat. Als het tijd is voor het inbedproces kunnen de afdekkingen handig worden afgeklikt en verwijderd.
Verpakking: Elke doos bevat 10 kokers met 75 cassettes.