3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050
162570250
162571000
ACRO162570050EA
22
EUR
ACRO162570050
ACRO162570250
ACRO162571000
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Formule:
C₈H₈O₃ Kookpunt: 179 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 112…116 °C Dichtheid: 1,401 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003369 CAS nummer: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
GC | ≥97.5 % |