Monsterverdeler, roterend
Leverancier: NEXOPART
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HAVE205322396EA 9310 EUR
HAVE205322396 HAVE205322402 HAVE205322419
Monsterverdeler, roterend
Monsterverdelers
De HAVER roterende monsterverdeler produceert kleine maar representatieve monsterhoeveelheden van vaste deeltjes en suspensies. Het combineert drie verdeelmethoden in één apparaat met een nauwkeurigheid van 99,9%.
  • Representatieve monsterverdeling bij een verhouding van 1:8, 1:10 of 1:30
  • Max. invoerhoeveelheid per bewerking 4.000 ml (1:8-verdeling)
  • Max. aanvaardbare deeltjesgrootte van 10 mm
  • Gemaakt van materiaal dat geschikt is voor levensmiddelen - gemakkelijk te reinigen
  • Voorzien van een aandrijfmotor die weinig onderhoud vereist en is voorzien van een automatische ontkoppeling