4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11127.03 A11127.06 A11127.14
A11127.03EA 39.2 EUR
A11127.03 A11127.06 A11127.14
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 18278-34-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2045122
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 273 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051964
CAS nummer: 18278-34-7