2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
115380250
115381000
115385000
ACRO115380250EA
35.4
EUR
ACRO115380250
ACRO115381000
ACRO115385000
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O₃ Kookpunt: 165 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003311 CAS nummer: 613-45-6 EINECS: 210-342-4 |
Specification Test Results
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |