2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12549.14 A12549.22
A12549.14EA 35.8 EUR
A12549.14 A12549.22
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 613-45-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD00003311
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 165 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003311
CAS nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4