2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CD11827.1 CD11827.10
MAYBCD11827.1EA 0 EUR
MAYBCD11827.1 MAYBCD11827.10
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010862
CAS nummer: 3392-97-0