Syringaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
A12933.06 A12933.14 A12933.22
A12933.06EA 28 EUR
A12933.06 A12933.14 A12933.22
Syringaldehyde ≥98%
Syringaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 134-96-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 110-113° Boiling Point: 192-193°/14mm Merck Reference: 14,9015 MDL No.: MFCD00006943
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 192…193 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006943
CAS nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 14,9015