Syringaldehyde
Leverancier: Molekula
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
49805673-25G 49805673 49805673-70KG
MOLE49805673-25GEA 97.6 EUR
MOLE49805673-25G MOLE49805673 MOLE49805673-70KG
Syringaldehyde
Syringaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 322 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006943
CAS nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191