2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 60.1 EUR
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Kookpunt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003313
CAS nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %