2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11238.09 A11238.18
A11238.09EA 59.1 EUR
A11238.09 A11238.18
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Kookpunt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 119…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003313
CAS nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2