3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
120961000 120965000
ACRO120961000EA 53 EUR
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
3-Hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₂
Kookpunt: 191 °C (50 mmHg)
Smeltpunt: 101…105 °C
Dichtheid: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003368
CAS nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %