3-Hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13541.14 A13541.22 A13541.36
A13541.14EA 22.7 EUR
A13541.14 A13541.22 A13541.36
3-Hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 100-83-4 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 191°/50mm MDL No.: MFCD00003368
Formule: C₇H₆O₂
Kookpunt: 191 °C (50 mmHg)
Smeltpunt: 102…105 °C
Dichtheid: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003368
CAS nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9