2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13490.06 A13490.14 A13490.22
A13490.06EA 32.5 EUR
A13490.06 A13490.14 A13490.22
2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 24677-78-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 106-109° Beilstein Reference: 2041781
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Kookpunt: 235
Smeltpunt: 106…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003324
CAS nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1