2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 54.3 EUR
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Kookpunt: 220…228 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 133…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011686
CAS nummer: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %