2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
114840050
114840250
ACRO114840050EA
68.6
EUR
ACRO114840050
ACRO114840250
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formule:
C₇H₆O₃ Kookpunt: 60 - 65 °C (12 -rr) Smeltpunt: 98…102 °C Dichtheid: 0,859 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003333 CAS nummer: 1194-98-5 EINECS: 214-789-6 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to khaki Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
GC | ≥98.5 % |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |