3,4-Dihydroxybenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 134 EUR
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₃
Kookpunt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 150…155 °C
Dichtheid: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003370
CAS nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Order Now
Specification Test Results
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol