2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
421790250 421790050 421791000
ACRO421790250EA 168 EUR
ACRO421790250 ACRO421790050 ACRO421791000
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 159…162 °C
Dichtheid: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003325
CAS nummer: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
GC ≥97.5 %