4-Phenoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
p-Phenoxybenzenecarbaldehyde, 4-Phenoxybenzenecarbaldehyde
B22329.03
B22329.06
B22329.14
B22329.03EA
31.2
EUR
B22329.03
B22329.06
B22329.14
4-Phenoxybenzaldehyde ≥98%
4-Phenoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 67-36-7
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₀O₂ Kookpunt: 184…186 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 24…25 °C Dichtheid: 1,132 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003383 CAS nummer: 67-36-7 EINECS: 200-650-7 |