Benzonitril ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-47-0
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5285
Melting Point: -13°
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 506893
Merck Reference: 14,1097
UN No.: 2224
MDL No.: MFCD00001770
Formule:
C₇H₅N Kookpunt: 191…193 °C Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,007 Vlampunt: 71 °C (159 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001770 CAS nummer: 100-47-0 EINECS: 202-855-7 UN: 2224 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1097 |