Anthranilonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
A12286.18 A12286.30
A12286.18EA 43.4 EUR
A12286.18 A12286.30
Anthranilonitrile 98%
Anthranilonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1885-29-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 145°(293°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 907187 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007631
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 286 °C
Smeltpunt: 45…49 °C
Dichtheid: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 145 °C (293 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007631
CAS nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III