4-Aminobenzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile
A13794.09 A13794.18 A13794.30
A13794.09EA 36.6 EUR
A13794.09 A13794.18 A13794.30
4-Aminobenzonitrile 98%
4-Aminobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 873-74-5 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 774507 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007821
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Kookpunt: 167 °C (1.1 mmHg)
Smeltpunt: 83…87 °C
Dichtheid: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007821
CAS nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III