2-Nitrobenzonitrile
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01265.1 SB01265.10 SB01265.50
MAYBSB01265.1EA 0 EUR
MAYBSB01265.1 MAYBSB01265.10 MAYBSB01265.50
2-Nitrobenzonitrile
2-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
Kookpunt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007044
CAS nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II